Learn More
Thermo Scientific Chemicals Uracile, + de 99 %
76.00€ - 1288.00€
Identifiants chimiques
CAS | 66-22-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H4N2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 112.09 |
Numéro MDL | MFCD00006016 |
Clé InChI | ISAKRJDGNUQOIC-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | uracil, 2,4-dihydroxypyrimidine, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 2,4-pyrimidinediol, 2,4-dioxopyrimidine, pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, pirod, 2,4-pyrimidinedione, pyrod, hybar x |
CID PubChem | 1174 |
ChEBI | CHEBI:17568 |
Nom IUPAC | 1H-pyrimidine-2,4-dione |
SMILES | O=C1NC=CC(=O)N1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10418130
|
Thermo Scientific Chemicals
157300250 |
25 g | Flacon en plastique |
76.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10265580
|
Thermo Scientific Chemicals
157301000 |
100 g | Flacon en plastique |
161.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10657943
|
Thermo Scientific Chemicals
157305000 |
500 g | Flacon en plastique |
347.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15199193
|
Thermo Scientific Chemicals
157300025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
1288.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
66-22-8 | |
112.09 | |
ISAKRJDGNUQOIC-UHFFFAOYSA-N | |
1174 | |
1H-pyrimidine-2,4-dione |
C4H4N2O2 | |
MFCD00006016 | |
uracil, 2,4-dihydroxypyrimidine, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 2,4-pyrimidinediol, 2,4-dioxopyrimidine, pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, pirod, 2,4-pyrimidinedione, pyrod, hybar x | |
CHEBI:17568 | |
O=C1NC=CC(=O)N1 |
Spécification
Uracil | |
0.81 to 0.85 (A250/A260), 0.18 to 0.22 (A280/A260) | |
Blanc à jaune | |
Authentique | |
C4H4N2O2 | |
24,312 | |
uracil, 2,4-dihydroxypyrimidine, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 2,4-pyrimidinediol, 2,4-dioxopyrimidine, pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, pirod, 2,4-pyrimidinedione, pyrod, hybar x | |
98.0 to 102.0% (lambda max. 260nm, pH 7), molar absorptivity 8200 +/- 2%, on dry basis | |
O=C1NC=CC(=O)N1 | |
112.09 | |
CHEBI:17568 | |
99+% |
66-22-8 | |
335.0°C | |
0.5% max. (105°C, 5 hrs) | |
99% min. (HPLC) | |
MFCD00006016 | |
15,10035 | |
Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: very slightly soluble in water (ca 0.25% at 20° c), soluble in alkalies, practically insoluble in alcohol and ether | |
ISAKRJDGNUQOIC-UHFFFAOYSA-N | |
1H-pyrimidine-2,4-dione | |
1174 | |
112.09 | |
Poudre cristalline |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 200-621-9
RUO – Research Use Only