Learn More
Thermo Scientific Chemicals Uracile, + de 99 %
Code produit. 10265580
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 66-22-8
Formule moléculaire C4H4N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 112.09
Numéro MDL MFCD00006016
Clé InChI ISAKRJDGNUQOIC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme uracil, 2,4-dihydroxypyrimidine, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 2,4-pyrimidinediol, 2,4-dioxopyrimidine, pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, pirod, 2,4-pyrimidinedione, pyrod, hybar x
CID PubChem 1174
ChEBI CHEBI:17568
Nom IUPAC 1H-pyrimidine-2,4-dione
SMILES O=C1NC=CC(=O)N1
Spécification
Nom chimique ou matériau Uracil
Absorbance 0.81 to 0.85 (A250/A260), 0.18 to 0.22 (A280/A260)
Point de fusion 335.0°C
Couleur Blanc à jaune
Perte à la dessiccation 0.5% max. (105°C, 5 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 g
Beilstein 24,312
Merck Index 15,10035
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: very slightly soluble in water (ca 0.25% at 20° c), soluble in alkalies, practically insoluble in alcohol and ether
Spectrophotométrie 98.0 to 102.0% (lambda max. 260nm, pH 7), molar absorptivity 8200 +/- 2%, on dry basis
Poids de la formule 112.09
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline