missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
UPF1 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 3B6B5, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | UPF1 |
---|---|
Clone | 3B6B5 |
Concentration | 1000 μg/mL |
Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16869175
|
Proteintech
66898-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16859175
|
Proteintech
66898-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The UPF1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human UPF1. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The UPF1 antibody has been validated for the following applications: IHC, WB, ELISA analysis.
Spécification
UPF1 | |
1000 μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
5976 | |
Primary |
3B6B5 | |
Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA | |
Unconjugated | |
Human, Rat, Mouse | |
IgG1 |