Learn More
Macherey-Nagel™ Cellulose non modifiée MN 2100
52.05€ - 223.00€
Spécification
Qualité | Purifié(e) |
---|---|
Aire de la surface (métrique) | ∼5500 cm2/g |
Type | Cellulose non modifiée MN 2100 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10479272
|
Macherey-Nagel™
815060.1 |
1 kg |
52.05€
1kg |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10765962
|
Macherey-Nagel™
815060.5 |
5 kg |
223.00€
5kg |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
Purifié(e) | |
∼5500 cm2/g | |
Cellulose non modifiée MN 2100 |