Learn More
Macherey-Nagel™ Cellulose non modifiée MN 2100
Marque:  Macherey-Nagel™ 815060.5
Code produit. 10765962
  • 223.00€ / 5kg
Expédition estimée: 23-10-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Spécification
Purifié(e)
5 kg
∼5500 cm2/g
Cellulose non modifiée MN 2100