Learn More
OHAUS™ Plateforme universelle
Plateforme universelle OHAUS™ conçue pour contenir des échantillons et de la verrerie de laboratoire.
221.00€ - 1290.00€
Spécification
Type de produit | Plateforme |
---|---|
Matériau | Acier inoxydable |
À utiliser avec (application) | Universal |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15742469
|
OHAUS™
30400052 |
29 x 33 cm |
221.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15752469
|
OHAUS™
30400053 |
33 x 33 cm |
318.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15762469
|
OHAUS™
30400054 |
45,7 x 45,7 cm |
380.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15772469
|
OHAUS™
30400055 |
46 x 46 cm |
318.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15782469
|
OHAUS™
30400056 |
61 x 45,7 cm |
455.52€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15792469
|
OHAUS™
30400057 |
61 x 61 cm |
1020.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15702479
|
OHAUS™
30400058 |
76,2 x 45,7 cm |
984.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
15712479
|
OHAUS™
30400059 |
91,4 x 61 cm |
1290.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Une variété d’options de plateforme sont disponibles pour contenir des échantillons irréguliers ou des pinces pour flacons traditionnels et des racks pour tubes à essai
- Les plateformes peuvent augmenter le volume d’espace utilisable pour les échantillons
- Dans certains cas, il est possible d’empiler pour augmenter le débit et doubler la capacité d’échantillonnage
- Les racks pour tubes à essai et les tapis bosselés maintiennent les tubes en place
Spécification
Plateforme | |
Acier inoxydable | |
Universal |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
OHAUS™ Plateforme universelle