Learn More
OHAUS™ Plateforme universelle
Plateforme universelle OHAUS™ conçue pour contenir des échantillons et de la verrerie de laboratoire.
Marque: OHAUS™ 30400053
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Une variété d’options de plateforme sont disponibles pour contenir des échantillons irréguliers ou des pinces pour flacons traditionnels et des portoirs pour tubes à essai
- Les plateformes peuvent augmenter le volume d’espace utilisable pour les échantillons
- Dans certains cas, il est possible d’empiler pour augmenter le débit et doubler la capacité d’échantillonnage
- Les portoirs pour tubes à essai et les tapis bosselés maintiennent les tubes en place
Spécification
Plateforme | |
13,00 po | |
33 x 33 cm | |
33,00 cm | |
Plateforme universelle, 33 x 33 cm, S/S. |
Acier inoxydable | |
33,00 cm | |
13,00 po | |
33,00 cm | |
Universel |