Learn More
Corning™ Pointes de pipette, adaptation universelle : En rack, stériles
Conçues pour garantir un ajustement fiable aux principales marques de pipettes
83.00€ - 108.81€
Spécification
Stérilité | Stérile |
---|---|
Format | Portoir |
Type de pointe | Universel |
Conditionnement | Portoir |
Graduated | Oui |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10649321
|
Corning™
4864 |
1 à 200 μl | Naturel |
83.00€
960 pièces |
Expédition estimée: 14-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10266721
|
Corning™
9032 |
100 à 1000μl | Bleu |
108.81€
1000 pièces |
Expédition estimée: 14-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10766672
|
Corning™
4860 |
1 à 200 μl | Jaune |
85.77€
960 pièces |
Expédition estimée: 14-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Orifice biseauté garantissant une distribution précise du liquide
- Les pointes de 1–200 μl sont graduées à 10, 50 et 100 μl
- Les pointes de 100–1000 μl sont graduées à 250, 500 et 1000 μl
- Également disponibles en version non stérile
- Les pointes en rack sont apyrogènes et certifiées sans RNase et DNase
Spécification
Stérile | |
Universel | |
Oui |
Portoir | |
Portoir | |
Polypropylène |