Learn More
Corning™ Pointes de pipette, adaptation universelle : En rack, stériles
Conçues pour garantir un ajustement fiable aux principales marques de pipettes
Marke: Corning™ 4860
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Les pointes universelles Corning sont conçues pour s’adapter à la plupart des grandes marques de pipettes. (Un guide de compatibilité des pointes de pipettes peut être demandé ou téléchargé à partir du site Internet de Corning).
- Orifice biseauté garantissant une distribution précise du liquide.
- Les pointes universelles 1 - 200 μl sont graduées avec les volumes 250 μl, 500 μl et 1 000 μl.
- Sélectionner l’une des trois options d’emballage suivantes : Les racks d’empilement de pointes comportent un empilement de cinq racks, chacun contenant 96 pointes, pour un total de 480 pointes dans un format compact. Pointes conditionnées en vrac non stériles et économiques
- Sans DNAse / RNAse.
- Apyrogène
Spezifikation
1 à 200 μl | |
Jaune | |
Universel | |
Pipette | |
Polypropylène |
Stérile | |
Portoir | |
Portoir | |
Oui |