Learn More
Ansell™ Gants pour immersion jaunes en latex de caoutchouc naturel Universal™ série 87-650
Le caoutchouc 100 % naturel offre une excellente sensibilité avec une plus grande résistance à la traction. Doublure en floc de coton pur doux, non irritant et vraiment confortable. Spécialement traités pour réduire le risque de réactions allergiques.
23.70€ - 191.00€
Spécification
Matériau arrière | Latex de caoutchouc naturel |
---|---|
Matériau de la manchette | Latex de caoutchouc naturel |
Coating Material | Latex de caoutchouc naturel |
Latex Free | Non |
Type de produit | Gants pour immersion |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11786723
|
Ansell™
87650100BP |
10 |
23.70€
12 paires |
N/A | |||||
11766723
|
Ansell™
87650080BP |
8 |
23.70€
12 paires |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15272859
|
Ansell™
87650080BP |
8 | |||||||
11756723
|
Ansell™
87650070 |
7 |
23.70€
12 paires |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
11776723
|
Ansell™
87650090BP |
9 |
23.70€
12 paires |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Protection des mains
- Latex de caoutchouc naturel (revêtement)
- Floc de coton (doublure)
- Sensibilisateurs : protéines de caoutchouc naturel, diéthyldithiocarbamate de zinc
- Bonnes propriétés physiques et dextérité
- Niveau de protéines : < 50 μg/g (test Lowry modifié)
- Chlorés pour améliorer la résistance chimique et les propriétés d’enfilage et réduire la quantité de protéines allergènes
Applications :
- Ne pas utiliser à proximité de flammes ou à de températures de <0°C ou >100°C
- Peu adaptés aux huiles, graisses, solvants organiques et hydrocarbures
Spécification
Latex de caoutchouc naturel | |
Latex de caoutchouc naturel | |
Gants pour immersion | |
0,4 mm | |
Dentelé | |
144 paires | |
87-650 |
Latex de caoutchouc naturel | |
Non | |
87-650 | |
Jaune | |
Floc de coton | |
Résistance aux produits chimiques |