Learn More
Ansell™ Gants pour immersion jaunes en latex de caoutchouc naturel Universal™ série 87-650
Le caoutchouc 100 % naturel offre une excellente sensibilité avec une plus grande résistance à la traction. Doublure en floc de coton pur doux, non irritant et vraiment confortable. Spécialement traités pour réduire le risque de réactions allergiques.
Marque:  Ansell™ 87650080BP
17.90 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21676" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11766723
  • 24.85€ / 12 paires
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Protection des mains
  • Latex de caoutchouc naturel (revêtement)
  • Floc de coton (doublure)
  • Sensibilisateurs : protéines de caoutchouc naturel, diéthyldithiocarbamate de zinc
  • Bonnes propriétés physiques et dextérité
  • Niveau de protéines : < 50 μg/g (test Lowry modifié)
  • Chlorés pour améliorer la résistance chimique et les propriétés d’enfilage et réduire la quantité de protéines allergènes
Applications :
  • Ne pas utiliser à proximité de flammes ou à de températures de <0°C ou >100°C
  • Peu adaptés aux huiles, graisses, solvants organiques et hydrocarbures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Latex de caoutchouc naturel
Latex de caoutchouc naturel
Gants pour immersion
87-650
Jaune
Floc de coton
Résistance aux produits chimiques
Latex de caoutchouc naturel
Non
8
0,4 mm
Dentelé
144 paires
87-650