Learn More
Unity Lab Services™ Premium Pipette Support Plan
Fast, quality-minded service that meets your diverse needs
Marque: Unity Lab Services™ GXP3X10DSC
Description
Que ce soit dans un environnement BPLa ou BPFa, de laboratoires de recherches, dans le milieu universitaire ou pour répondre à des exigences particulières, notre personnel technique est hautement qualifié pour toutes les marques et tous les modèles de pipettes. Nous assurons l’étalonnage et une inspection détaillée des pipettes en 15 points, portant sur les composants manuels et électroniques monocanal et multicanaux afin d’identifier les problèmes potentiels susceptibles d’empêcher les pipettes de fonctionner de manière optimale. Vous aurez la certitude que vos pipettes présenteront la précision et les performances dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin.
Unity Pipette Services propose :
- Un service pour toutes les marques et tous les modèles de pipettes
- Des options de service fiables par nos techniciens hautement qualifiés
- Des emballages prépayés rapides et pratiques pour l’expédition des pipettes
Maintenance préventive et d’étalonnage GxP premium
Le Programme de maintenance préventive et d’étalonnage GxP offre un entretien complet comprenant une évaluation gravimétrique du fonctionnement de votre pipette avant inspection, maintenance préventive ou réparations mineures. Ce programme comprend un certificat d’étalonnage et une vignette autocollante.
Idéal pour les clients qui nécessitent :
- Des données en l’état de livraison
- Une inspection des pipettes, un test d’étanchéité aux liquides, une maintenance préventive de routine et des réparations mineures
- Étalonnage
- De travailler dans un environnement hautement réglementé
- De réduire les problèmes hors-tolérances pouvant invalider la recherche
† Unity Lab Services™ provides a detailed 15-point pipette inspection of the following single and multi-channel manual and electronic components to identify potential concerns that can impact pipettes from performing optimally:
Checked routinely: Pipette body and display, tip ejection and ejector mechanism, tip cone(s), piston(s) assembly, o-ring(s), springs
Checked as applicable: Plunger bottom, plunger rod, volume lock, shaft coupling nut, seal(s), lubrication, battery recharging, electronics functionality, motor movement
Spécification
Single-channel Pipette (Any Brand and Model) | |
GxP Preventive Maintenance and Calibration, 3 x 10 | |
Gravimetric evaluation of pipettes performance prior to any inspection, preventive maintenance or minor repairs; includes calibration certificate and sticker |