Learn More
Uvex™ Gants d’assemblage en coton/polyamide Unigrip 6624 avec paume à points en PVC
Les gants Unigrip 6624 sont idéals pour les travaux mécaniques sur le terrain, avec des points en PVC sur la paume pour des capacités de préhension améliorées dans des conditions sèches.
10.75€ - 11.00€
Spécification
Coating Material | Points en PVC |
---|---|
Couleur | Gris, Rouge |
Matériau | Coton, PA |
Norme EN388 | 2242 B |
Type de manchette de gant | Maille |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15395622
|
Uvex™
6013507 |
7 | |||||||
15305632
|
Uvex™
6013508 |
8 | |||||||
15335652
|
Uvex™
6023809 |
9 |
11.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 18-11-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Les gants sont en mélange de polyamide/coton de calibre 10
- Les points en PVC sur la paume améliorent les capacités de préhension dans les applications sèches
- Idéals pour l’assemblage, le tri et les travaux mécaniques sur le terrain
Spécification
Points en PVC | |
Coton, PA | |
Maille | |
10 |
Gris, Rouge | |
2242 B | |
Unigrip 6624 |