Learn More
Uvex™ Gants d’assemblage en coton/polyamide Unigrip 6624 avec paume à points en PVC
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
Description
- Les gants sont en mélange de polyamide/coton de calibre 10
- Les points en PVC sur la paume améliorent les capacités de préhension dans les applications sèches
- Idéals pour l’assemblage, le tri et les travaux mécaniques sur le terrain
Spécification
Spécification
Coating Material | Points en PVC |
Couleur | Gris, Rouge |
Matériau | Coton, PA |
Dimensions | 7 |
Norme EN388 | 2242 B |
Type de manchette de gant | Maille |
Séries | Unigrip 6624 |
Yarn Gauge | 10 |