Learn More
Sampling Systems™ Rouleau ultra adhésif (UA)
Idéal pour sceller les sacs et les sachets après l’échantillonnage et la distribution. Sampling Systems™ Le rouleau ultra adhésif (UA) est très polyvalent et convient à une vaste gamme d’applications.
38.75€ - 58.30€
Spécification
Description | Ruban ultra-adhésif |
---|---|
Couleur | blanc |
Longueur (métrique) | 50 m |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15631187
|
Sampling Systems™
8224A-50 |
50 mm |
38.75€
50m |
Expédition estimée: 17-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15641187
|
Sampling Systems™
8224A-95 |
95 mm |
58.30€
50m |
Expédition estimée: 05-12-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Utilise une colle spéciale ultra adhésive adhérant à pratiquement n’importe quelle surface
- Longueur du rouleau : 50 m
- Facile à couper à la longueur requise
- Conditionnement individuel
Spécification
Ruban ultra-adhésif | |
blanc | |
50 m |