Learn More
Sampling Systems™ Rouleau ultra adhésif (UA)
Idéal pour sceller les sacs et les sachets après l’échantillonnage et la distribution. Sampling Systems™ Le rouleau ultra adhésif (UA) est très polyvalent et convient à une vaste gamme d’applications.
Marque:  Sampling Systems™ 8224A-50
Code produit. 15631187
  • 38.75€ / 50m
Expédition estimée: 17-12-2024
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Utilise une colle spéciale ultra adhésive adhérant à pratiquement n’importe quelle surface
  • Longueur du rouleau : 50 m
  • Facile à couper à la longueur requise
  • Conditionnement individuel
Spécification
Spécification
Ruban ultra-adhésif
50 x 50 mm
50 mm
blanc
50 m