Learn More
Sampling Systems™ Étiquettes de contrôle qualité ultra-adhésives (UA) 150 x 150 mm
Étiquettes de haute qualité spécialement conçues avec un support ultra-adhésif. Les étiquettes de contrôle de qualité ultra-adhésives (UA) pour Sampling Systems™ 150 x 150 mm sont idéales pour une utilisation sur des sachets, des fûts, des barils, des boîtes, des sacs et bien plus encore.
64.40€
Spécification
Description | Ultra adhésive (UA) : étiquettes en papier à haute résistance |
---|---|
Matériau | Papier |
Type de produit | Étiquette ultra adhésive |
Étiquettes par feuille | 250/rouleau |
Nb par paquet | 250/Bte |
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15128678
|
Sampling Systems™
8220A-001 |
Rouge |
64.40€
1 rouleau |
Expédition estimée: 24-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15809481
|
Sampling Systems™
8220A-004 |
Bleu |
64.40€
250 pièces |
Expédition estimée: 14-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15819481
|
Sampling Systems™
8220A-005 |
Noir |
64.40€
250 pièces |
Expédition estimée: 24-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15829481
|
Sampling Systems™
8220A-006 |
Blanc |
64.40€
250 pièces |
Expédition estimée: 16-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15889471
|
Sampling Systems™
8220A-002 |
Vert |
64.40€
250 pièces |
Expédition estimée: 24-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15899471
|
Sampling Systems™
8220A-003 |
Jaune |
64.40€
250 pièces |
Expédition estimée: 24-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Adhésif très résistant - Se colle même sur des surfaces très poussiéreuses
- Grande surface d’écriture
- Chaque rouleau est conditionné individuellement
- Idéal pour sceller les sacs poussiéreux
- L’étiquette ne servira pas uniquement à montrer que le sac a été échantillonné, mais elle empêchera la poudre de s’échapper du sac lorsqu’il sera manipulé
- Même après avoir été immergée dans l’eau pendant 48 heures, l’étiquette UA reste intacte, solidement fixée au sac et il est encore possible d’écrire dessus à l’aide d’un stylo à bille
- Adhésive sur presque n’importe quelle surface
Spécification
Ultra adhésive (UA) : étiquettes en papier à haute résistance | |
Étiquette ultra adhésive | |
250/Bte | |
150 x 150 mm |
Papier | |
250/rouleau | |
–20°C à +70°C |