Learn More
Sampling Systems™ Étiquettes de contrôle qualité ultra-adhésives (UA) 150 x 150 mm
Étiquettes de haute qualité spécialement conçues avec un support ultra-adhésif. Les étiquettes de contrôle de qualité ultra-adhésives (UA) pour Sampling Systems™ 150 x 150 mm sont idéales pour une utilisation sur des sachets, des fûts, des barils, des boîtes, des sacs et bien plus encore.
Marque: Sampling Systems™ 8220A-001
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Adhésif très résistant - Se colle même sur des surfaces très poussiéreuses
- Grande surface d’écriture
- Chaque rouleau est conditionné individuellement
- Idéal pour sceller les sacs poussiéreux
- L’étiquette ne servira pas uniquement à montrer que le sac a été échantillonné, mais elle empêchera la poudre de s’échapper du sac lorsqu’il sera manipulé
- Même après avoir été immergée dans l’eau pendant 48 heures, l’étiquette UA reste intacte, solidement fixée au sac et il est encore possible d’écrire dessus à l’aide d’un stylo à bille
- Adhésive sur presque n’importe quelle surface
Spécification
Ultra adhésive (UA) : étiquettes en papier à haute résistance | |
Papier | |
Contrôle de la qualité | |
250/Bte | |
150 x 150 mm |
Rouge | |
Étiquette ultra adhésive | |
250/rouleau | |
–20°C à +70°C |