missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
UBE2S Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 8C9E6, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | UBE2S |
---|---|
Clone | 8C9E6 |
Concentration | 1000 μg/mL |
Applications | Western Blot, ELISA |
Classification | Monoclonal |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16849175
|
Proteintech
66897-1-IG-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16839175
|
Proteintech
66897-1-IG-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The UBE2S antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human UBE2S. This antibody recognizes human antigen. The UBE2S antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spécification
UBE2S | |
1000 μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
27338 | |
Primary |
8C9E6 | |
Western Blot, ELISA | |
Unconjugated | |
Human | |
IgG2b |