Learn More
Thermo Scientific Chemicals U-0521, 98 %
116.00€ - 352.00€
Identifiants chimiques
CAS | 5466-89-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H12O3 |
Synonyme | 3’,4’-dihydroxy-2-méthylpropiophénone ; |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15408719
|
Thermo Scientific Chemicals
J67355.F+ |
20 mg |
116.00€
20mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15418719
|
Thermo Scientific Chemicals
J67355.MC |
100 mg | |||||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
5466-89-7 | |
C10H12O3 | |
3’,4’-dihydroxy-2-méthylpropiophénone ; |
Spécification
Blanc | |
5466-89-7 | |
180,20 | |
79°C à 81°C | |
Solide | |
CC(C)C(=O)C1=CC=C(O)C(O)=C1 | |
180.20 |
98% | |
C10H12O3 | |
3’,4’-dihydroxy-2-méthylpropiophénone ; | |
U-0521, 98 % | |
VDQLKIBLTMPAHI-UHFFFAOYSA-N | |
1-(3,4-dihydroxyphenyl)-2-methylpropan-1-one |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only