Learn More
Thermo Scientific Chemicals U-0521, 98 %
Code produit. 15418719
Click to view available options
Quantité:
20 mg
100 mg
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5466-89-7
Formule moléculaire C10H12O3
Synonyme 3’,4’-dihydroxy-2-méthylpropiophénone ;
Spécification
Quantité 100 mg
Description Blanc
Doser 98%
Poids de la formule 180.20
Point de fusion 79°C à 81°C
Type de produit U-0521, 98%
Forme Solide