Learn More
DuPont™ Blouse Tychem 2000 C
La blouse, qui arrive au tibia et est dotée d’une fermeture arrière croisée fermée, d’une fermeture auto-agrippante du col et d’attaches à la taille, offre une meilleure protection des parties du corps qui sont plus exposées aux substances dangereuses.
538.00€ - 593.60€
Spécification
Type de produit | Blouse |
---|---|
Sexe | Unisex |
Nbre de poches | None |
Modèle | Longueur du tibia, Fermeture arrière croisée fermée avec attaches |
Matériau | Substrat Tyvek avec revêtement polymère |
Description
- Longueur jusqu’au tibia
- Protection avant avec fermeture arrière croisée fermée
- Fermeture du col et attaches de la taille avec bande Velcro
- Coutures cousues et recouvertes de ruban adhésif
- Jaune
- Le revêtement barrière polymérique assure une protection contre la perméation d’une large gamme de produits chimiques inorganiques et de risques biologiques
Spécification
Blouse | |
None | |
Substrat Tyvek avec revêtement polymère | |
Wrap-around Waist Ties | |
Non stérile | |
Not Autoclavable |
Unisex | |
Longueur du tibia, Fermeture arrière croisée fermée avec attaches | |
Jaune | |
Single-use | |
Poignet élastique |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DuPont™ Blouse Tychem 2000 C