Learn More
DuPont™ Blouse Tychem 2000 C
Click to view available options
Dimensions:
L à XXL
S à M
Description
- Longueur jusqu’au tibia
- Protection avant avec fermeture arrière croisée fermée
- Fermeture du col et attaches de la taille avec bande Velcro
- Coutures cousues et recouvertes de ruban adhésif
- Jaune
- Le revêtement barrière polymérique assure une protection contre la perméation d’une large gamme de produits chimiques inorganiques et de risques biologiques
Spécification
Spécification
Dimensions | L à XXL |
Sexe | Unisex |
Nbre de poches | None |
Modèle | Longueur du tibia, Fermeture arrière croisée fermée avec attaches |
Type de produit | Blouse |
Matériau | Substrat Tyvek avec revêtement polymère |
Couleur | Jaune |
Type de bouchon | Wrap-around Waist Ties |
Jetable | Single-use |
Stérilité | Non-sterile |