Learn More
Chlorhydrate de tyramine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Le chlorhydrate de tyramine, numéro CAS 60-19-5, est le sel de chlorhydrate de tyramine, une amine biogénique dérivée de la tyrosine d’acides aminés.
29.90€ - 331.00€
Identifiants chimiques
CAS | 60-19-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H12ClNO |
Poids moléculaire (g/mol) | 173.64 |
Numéro MDL | MFCD00012901 |
Clé InChI | RNISDHSYKZAWOK-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tyramine hydrochloride, 4-2-aminoethyl phenol hydrochloride, 4-hydroxyphenethylamine hydrochloride, tyrosamine hydrochloride, tyramine monochloride, p-tyramine hydrochloride, phenol, 4-2-aminoethyl-, hydrochloride, p-tryamine hydrochloride, tyramine hcl, unii-z5kdh3h147 |
CID PubChem | 66449 |
SMILES | [H+].[Cl-].NCCC1=CC=C(O)C=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10036000
|
Thermo Scientific Acros
422380050 |
5 g | Flacon en verre |
29.90€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10587942
|
Thermo Scientific Acros
422380250 |
25 g | Flacon en verre |
99.30€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10423575
|
Thermo Scientific Acros
422381000 |
100 g | Flacon en verre |
331.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemical Identifiers
60-19-5 | |
173.64 | |
RNISDHSYKZAWOK-UHFFFAOYSA-N | |
66449 |
C8H12ClNO | |
MFCD00012901 | |
tyramine hydrochloride, 4-2-aminoethyl phenol hydrochloride, 4-hydroxyphenethylamine hydrochloride, tyrosamine hydrochloride, tyramine monochloride, p-tyramine hydrochloride, phenol, 4-2-aminoethyl-, hydrochloride, p-tryamine hydrochloride, tyramine hcl, unii-z5kdh3h147 | |
[H+].[Cl-].NCCC1=CC=C(O)C=C1 |
Specifications
Tyramine hydrochloride | |
271°C to 274°C | |
269°C | |
Authentique | |
C8H12ClNO | |
MFCD00012901 | |
15, 10016 | |
(10% in water) Clear colorless to light yellow | |
[H+].[Cl-].NCCC1=CC=C(O)C=C1 | |
173.64 | |
173.65 | |
Poudre cristalline |
60-19-5 | |
Blanc | |
0.5% max. (105°C, 2 hrs) | |
98.5 to 101.5% (on dry substance) (Argentometry) | |
HOC6H4CH2CH2NH2·HCl | |
13, 625 | |
tyramine hydrochloride, 4-2-aminoethyl phenol hydrochloride, 4-hydroxyphenethylamine hydrochloride, tyrosamine hydrochloride, tyramine monochloride, p-tyramine hydrochloride, phenol, 4-2-aminoethyl-, hydrochloride, p-tryamine hydrochloride, tyramine hcl, unii-z5kdh3h147 | |
RNISDHSYKZAWOK-UHFFFAOYSA-N | |
hydrogène 4-(2-aminoéthyl)phénol chlorure | |
66449 | |
99% |
Safety and Handling
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
Peut irriter les voies respiratoires.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
En cas d’irritation cutanée :Consulter un médecin.
Si l’irritation oculaire persiste :Consulter un médecin.
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 200-462-5
RUO – Research Use Only