Learn More
Chlorhydrate de tyramine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10587942
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Le chlorhydrate de tyramine, numéro CAS 60-19-5, est le sel de chlorhydrate de tyramine, une amine biogénique dérivée de la tyrosine d’acides aminés.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• La tyramine est une monoamine naturelle dérivée de la décarboxylation de la tyrosine d’acides aminés utilisée dans les systèmes nerveux humains et d’invertébrés
•La tyramine est synthétisée et libérée par les neurones et agit comme un neuromodulateur lors de la liaison aux récepteurs de la tyramine
•La tyramine s’est avérée avoir un impact sur le système immunitaire et le système cardiovasculaire chez les humains
Applications
• La tyramine peut être utilisée pour former un conjugué au tyramide, qui peut être utilisé comme réactif d’amplification de signal dans les dosages d’immunofluorescence
•Les conjugués d’acide tyramine-hyaluronique peuvent être utilisés pour former des hydrogels biodégradables, utiles dans l’administration de médicaments et l’ingénierie tissulaire
• La tyramine est utile pour les études en laboratoire sur la stimulation neuronale
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-19-5
Formule moléculaire C8H12ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 173.64
Numéro MDL MFCD00012901
Clé InChI RNISDHSYKZAWOK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tyramine hydrochloride, 4-2-aminoethyl phenol hydrochloride, 4-hydroxyphenethylamine hydrochloride, tyrosamine hydrochloride, tyramine monochloride, p-tyramine hydrochloride, phenol, 4-2-aminoethyl-, hydrochloride, p-tryamine hydrochloride, tyramine hcl, unii-z5kdh3h147
CID PubChem 66449
SMILES [H+].[Cl-].NCCC1=CC=C(O)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tyramine hydrochloride
Point de fusion 271°C to 274°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 269°C
Perte à la dessiccation 0.5% max. (105°C, 2 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5 to 101.5% (on dry substance) (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire HOC6H4CH2CH2NH2·HCl
Quantité 25 g
Beilstein 13, 625
Merck Index 15, 10016
Informations sur la solubilité (10% in water) Clear colorless to light yellow
Nom IUPAC hydrogen 4-(2-aminoethyl)phenol chloride
Poids de la formule 173.65
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline