Learn More
Saint-Gobain Tubulure Tygon™ F4040-A
Tubulure flexible jaune facilement identifiable pour le transport du pétrole, des huiles de chauffage, du kérosène et des liquides de refroidissement à base de glycol. La tubulure Tygon™ F4040-A résiste au gonflement et à la fragilisation. Résiste aux UV et à l’ozone.
192.00€ - 1335.00€
Spécification
Certifications/Conformité | Norme UE 2002/95/CE (ROHS) |
---|---|
Matériau | Tygon |
Longueur totale (métrique) | 15 m |
À utiliser avec (application) | Flexible conçu pour transférer du carburant, du lubrifiant et d’autres produits à base de pétrole |
Température min. de fonctionnement (métrique) | -37deg;C |
Alert:
Ne pas utiliser avec des acides forts ou des alcalis.
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Diamètre (métrique) externe | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11968099
|
Saint-Gobain
T4014-23 |
11,1 mm | 14,3 mm | 1,6 mm | |||||
11948099
|
Saint-Gobain
T4006-23 |
4,8 mm | 8 mm | 1,6 mm | |||||
11988099
|
Saint-Gobain
T4016-43 |
12,7 mm | 19,1 mm | 3,2 mm | |||||
11998099
|
Saint-Gobain
T4020-43 |
15,9 mm | 22,3 mm | 3,2 mm | |||||
10555624
|
Saint-Gobain
T4010-23 |
8 mm | 11,2 mm | 1,6 mm | |||||
11958099
|
Saint-Gobain
T4012-23 |
9,5 mm | 12,7 mm | 1,6 mm | |||||
Description
Caractéristiques et avantages
- Résiste au broyage
- Compatible avec la plupart des hydrocarbures
- Résistance au gonflement
- Très flexible, facile à installer
- Spécifiquement développé pour les combustibles et lubrifiants
- Résistant à l’ozone et à la lumière UV
Applications typiques
- Conduites de combustible pour petit moteur
- Automobile en général
- Véhicules de loisirs
- Équipement pour pelouse et jardin
- Transfert de liquide de refroidissement
- Combustibles de chauffage
- Composés de coupe
- Matériel de polissage
- Conduites de lubrification
Spécification
Norme UE 2002/95/CE (ROHS) | |
15 m | |
-37deg;C | |
Jaune translucide | |
Flexible |
Tygon | |
Flexible conçu pour transférer du carburant, du lubrifiant et d’autres produits à base de pétrole | |
1/boîte | |
57 (Shore A) | |
74°C |