Learn More
Saint-Gobain Tubulure Tygon™ F4040-A
Tubulure flexible jaune facilement identifiable pour le transport du pétrole, des huiles de chauffage, du kérosène et des liquides de refroidissement à base de glycol. La tubulure Tygon™ F4040-A résiste au gonflement et à la fragilisation. Résiste aux UV et à l’ozone.
Marque: Saint-Gobain T4012-23
Alert:
Ne pas utiliser avec des acides forts ou des alcalis.
Description
Caractéristiques et avantages
- Résiste au broyage
- Compatible avec la plupart des hydrocarbures
- Résistance au gonflement
- Très flexible, facile à installer
- Spécifiquement développé pour les combustibles et lubrifiants
- Résistant à l’ozone et à la lumière UV
Applications typiques
- Conduites de combustible pour petit moteur
- Automobile en général
- Véhicules de loisirs
- Équipement pour pelouse et jardin
- Transfert de liquide de refroidissement
- Combustibles de chauffage
- Composés de coupe
- Matériel de polissage
- Conduites de lubrification
Spécification
Norme UE 2002/95/CE (ROHS) | |
Tygon | |
15 m | |
Flexible conçu pour transférer du carburant, du lubrifiant et d’autres produits à base de pétrole | |
1/boîte | |
57 (Shore A) | |
1,38 bar à 23°C | |
74°C |
9,5 mm | |
12,7 mm | |
1,6 mm | |
-37deg;C | |
Jaune translucide | |
Flexible | |
254 mmHg à 23°C |