Learn More
DuPont™ Tychem™ NT480
Conçu pour durer et réduire la fatigue. Idéal pour travailler en toute sécurité dans des environnements humides ou gras. Intérieur ouaté et conception ergonomique pour un confort amélioré.
4.95€ - 19.80€
Spécification
Certifications / conformité (Europe) CE cat III
Couleur Vert
Finition externe Rugueux
Latex Free Non
Matériau Nitrile
Consulter d'autres spécifications
Produits 6
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions Prix Quantité et disponibilité  
16370476
Afficher les documents
DuPont™
D15536309
XS, 6 Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
16380476
Afficher les documents
DuPont™
D15536310
S, 7
19.80€
12 paires
Expédition estimée: 17-01-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16390476
Afficher les documents
DuPont™
D15536311
M, 8
19.80€
12 paires
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16300486
Afficher les documents
DuPont™
D15536312
L, 9
4.95€
12 paires
En stock
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
16310486
Afficher les documents
DuPont™
D15536313
XL, 10 Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
16320486
Afficher les documents
DuPont™
D15536314
2XL, 11 Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • Gant de 15 mil à l’intérieur ouaté et conçu avec une poignée à fini texturé
  • Un gant souple qui absorbe la transpiration et protège la main contre les huiles, les hydrocarbures, la graisse et l’abrasion
  • CE CAT III — EN ISO 374-1:2016 / TYPE A, JKLOPT
  • EN388: 2016 2001X — EN ISO 374-5:2016
  • Chloré, ne contient pas de silicone
  • Compatible avec les denrées alimentaires
Spécification
Spécification
CE cat III
Rugueux
Nitrile
15 mil
EN388: 2016 2001X
Type A
Oui
Floc de coton
12 paires par sachet / 12 sachets par boîte : 144 paires au total
330 mm
Vert
Non
Forme gantelet / anatomique, NT480
0,38 mm
Non
JKLOPT
unie
Doublés
13 in
Documents
Product Certifications
  1. Entreposer à l’abri de la lumière et de l’humidité
  2. Rincer les gants à l’eau courante avant de les retirer, en utilisant un détergent neutre si nécessaire
  3. Allergènes potentiels : carbamate
  4. Les gants ne doivent pas être utilisés à proximité d’une source de chaleur, d’une flamme nue, d’étincelles ou dans un environnement potentiellement inflammable
  5. Réservé à l’usage professionnel