Learn More
DuPont™ Tychem™ NT480
Code produit. 16370476
Click to view available options
Dimensions:
2XL, 11
L, 9
Moyenne, 8
S, 7
XL, 10
XS, 6
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Conçu pour durer et réduire la fatigue. Idéal pour travailler en toute sécurité dans des environnements humides ou gras. Intérieur ouaté et conception ergonomique pour un confort amélioré.
  • Gant de 15 mil à l’intérieur ouaté et conçu avec une poignée à fini texturé
  • Un gant souple qui absorbe la transpiration et protège la main contre les huiles, les hydrocarbures, la graisse et l’abrasion
  • CE CAT III — EN ISO 374-1:2016 / TYPE A, JKLOPT
  • EN388: 2016 2001X — EN ISO 374-5:2016
  • Chloré, ne contient pas de silicone
  • Compatible avec les denrées alimentaires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications / conformité (Europe) CE cat III
Couleur Vert
Finition externe Rugueux
Latex Free Non
Matériau Nitrile
Dimensions XS, 6
Modèle Forme gantelet / anatomique, NT480
Épaisseur (impériale) 15 mil
Épaisseur (métrique) 0,38 mm
Norme EN388 EN388: 2016 2001X
EN 421 Non
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES JKLOPT
EN ISO 374-5 Oui
Type de manchette de gant unie
Matériau de revêtement Floc de coton
Doublure Doublés
Quantité 12 paires par sachet / 12 sachets par boîte : 144 paires au total
Longueur (impériale) 13 po
Longueur (métrique) 330 mm
Afficher plus Afficher moins
  1. Entreposer à l’abri de la lumière et de l’humidité
  2. Rincer les gants à l’eau courante avant de les retirer, en utilisant un détergent neutre si nécessaire
  3. Allergènes potentiels : carbamate
  4. Les gants ne doivent pas être utilisés à proximité d’une source de chaleur, d’une flamme nue, d’étincelles ou dans un environnement potentiellement inflammable
  5. Réservé à l’usage professionnel