Learn More
DuPont™ Tychem™ NT430
Nitrile hybride très confortable. Idéal pour travailler dans des environnements humides ou gras et pour la manipulation de petites pièces. Approuvé pour la manipulation des aliments.
15.80€
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | CE CAT III |
---|---|
Couleur | Bleu |
Matériau | Nitrile |
Épaisseur (impériale) | 9 mil |
Épaisseur (métrique) | 0,23 mm |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
16310466
|
DuPont™
D15536293 |
XS, 6 | N/A | N/A | N/A | |||||
16320466
|
DuPont™
D15536294 |
S, 7 | N/A | N/A | N/A | |||||
16330466
|
DuPont™
D15536295 |
M, 8 |
15.80€
12 paires |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
16340466
|
DuPont™
D15536296 |
L, 9 | N/A | N/A | N/A | |||||
16350466
|
DuPont™
D15536297 |
XL, 10 | N/A | N/A | N/A | |||||
16360466
|
DuPont™
D15536298 |
2XL, 11 | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
- Gants en nitrile de 0,23 mm pour des tâches nécessitant des performances chimiques et un ajustement, une sensation et un confort optimaux
- La légère sensation de “peau de fond” et la formulation à faible module réduisent la fatigue des mains
- CE CAT III — EN ISO 374-1:2016 /TYPE A, JKOPT
- EN ISO 374-5 :2016
- Compatible avec les denrées alimentaires
Spécification
CE CAT III | |
Nitrile | |
0,23 mm |
Bleu | |
9 mil |
- Entreposer à l’abri de la lumière et de l’humidité
- Rincer les gants à l’eau courante avant de les retirer, en utilisant un détergent neutre si nécessaire
- Les gants ne doivent pas être utilisés à proximité d’une source de chaleur, d’une flamme nue, d’étincelles ou dans un environnement potentiellement inflammable
- Réservé à l’usage professionnel
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DuPont™ Tychem™ NT430