Learn More
DuPont™ Tychem™ NT430
Click to view available options
Dimensions:
2XL, 11
Grande taille, 9
Moyenne, 8
S, 7
XL, 10
XS, 6
Description
- Gants en nitrile de 0,23 mm pour des tâches nécessitant des performances chimiques et un ajustement, une sensation et un confort optimaux
- La légère sensation de “peau de fond” et la formulation à faible module réduisent la fatigue des mains
- CE CAT III — EN ISO 374-1:2016 /TYPE A, JKOPT
- EN ISO 374-5 :2016
- Compatible avec les denrées alimentaires
Spécification
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | CE CAT III |
Couleur | Bleu |
Matériau | Nitrile |
Dimensions | Grande taille, 9 |
Épaisseur (impériale) | 9 mil |
Épaisseur (métrique) | 0,23 mm |
Modèle | D15536296 |
- Entreposer à l’abri de la lumière et de l’humidité
- Rincer les gants à l’eau courante avant de les retirer, en utilisant un détergent neutre si nécessaire
- Les gants ne doivent pas être utilisés à proximité d’une source de chaleur, d’une flamme nue, d’étincelles ou dans un environnement potentiellement inflammable
- Réservé à l’usage professionnel