Learn More
DuPont™ Tychem™ NP560
Barrière résistante contre une gamme de produits chimiques, y compris les acides, les caustiques, les solvants, la graisse et l’huile. Idéal pour les travaux intensifs ou les applications impliquant une exposition prolongée à la présence de solvants.
101.00€
Spécification
Certifications / conformité (Europe) | CE cat III |
---|---|
Couleur | Noir |
Finition externe | Rugueux |
Latex Free | Non |
Matériau | Néoprène |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
16380486
|
DuPont™
D15536320 |
S, 8 | N/A | N/A | N/A | |||||
16390486
|
DuPont™
D15536321 |
M, 9 | N/A | N/A | N/A | |||||
16300496
|
DuPont™
D15536322 |
L, 10 | N/A | N/A | N/A | |||||
16310496
|
DuPont™
D15536323 |
XL, 11 | N/A | N/A | N/A | |||||
Description
- Dotés d’un revêtement en tricot sans coutures de calibre 15 et d’une poignée tactile antidérapante, les gants Tychem NP560 offrent un support supérieur, un excellent confort et une excellente protection
- Le revêtement externe en néoprène offre une protection contre une large gamme de produits chimiques, notamment les acides, les caustiques, les solvants, la graisse et l’huile
- CE CAT III — EN ISO 374-1:2016 / TYPE A, AJKLMT
- EN388: 2016 3031X — EN ISO 374-5:2016
- Finition texturée rugueuse offrant une meilleure préhension et une bonne résistance à l’abrasion — Niveau 3 (EN388 : 2003)
Spécification
CE cat III | |
Rugueux | |
Néoprène | |
Forme gantelet / anatomique, NP 560 | |
1,39 mm | |
Non | |
AJKLMT | |
Doublure en maille polyester sans couture calibre 15 | |
12 paires par sachet / 6 sachets par boîte : 72 paires au total | |
355 mm |
Noir | |
Non | |
Gants | |
55 mil | |
EN388: 2016 3031X | |
Type A | |
Oui | |
Doublés | |
14 in |
- Entreposer à l’abri de la lumière et de l’humidité
- Rincer les gants à l’eau courante avant de les retirer, en utilisant un détergent neutre si nécessaire
- Les gants ne doivent pas être utilisés à proximité d’une source de chaleur, d’une flamme nue, d’étincelles ou dans un environnement potentiellement inflammable
- Réservé à l’usage professionnel
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
DuPont™ Tychem™ NP560