Learn More
DuPont™ Tychem™ NP560
Click to view available options
Dimensions:
Grande taille, 10
Moyenne, 9
S, 8
XL, 11
Description
- Dotés d’un revêtement en tricot sans coutures de calibre 15 et d’une poignée tactile antidérapante, les gants Tychem NP560 offrent un support supérieur, un excellent confort et une excellente protection
- Le revêtement externe en néoprène offre une protection contre une large gamme de produits chimiques, notamment les acides, les caustiques, les solvants, la graisse et l’huile
- CE CAT III — EN ISO 374-1:2016 / TYPE A, AJKLMT
- EN388: 2016 3031X — EN ISO 374-5:2016
- Finition texturée rugueuse offrant une meilleure préhension et une bonne résistance à l’abrasion — Niveau 3 (EN388 : 2003)
Specifications
Specifications
Certifications / conformité (Europe) | CE cat III |
Couleur | Noir |
Finition externe | Rugueux |
Latex Free | Non |
Matériau | Néoprène |
Type de produit | Gants |
Dimensions | Grande taille, 10 |
Modèle | Forme gantelet / anatomique, NP 560 |
Épaisseur (impériale) | 55 mil |
Épaisseur (métrique) | 1,39 mm |
Show More |
- Entreposer à l’abri de la lumière et de l’humidité
- Rincer les gants à l’eau courante avant de les retirer, en utilisant un détergent neutre si nécessaire
- Les gants ne doivent pas être utilisés à proximité d’une source de chaleur, d’une flamme nue, d’étincelles ou dans un environnement potentiellement inflammable
- Réservé à l’usage professionnel