Learn More
Tween 20™, Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
49.40€ - 121.90€
Identifiants chimiques
CAS | 9005-64-5 |
---|---|
Formule moléculaire | (C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 522.68 |
Numéro MDL | MFCD00165986 |
Clé InChI | HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | Polyoxyethylene sorbitan monolaurate |
CID PubChem | 443314 |
SMILES | CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15825398
|
Thermo Scientific
J20605.AP |
500 mL | Flacon en plastique |
49.40€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15895178
|
Thermo Scientific
J20605.LO |
1 gal. | Flacon en plastique | N/A | |||||
Description
Identifiants chimiques
9005-64-5 | |
522.68 | |
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N | |
443314 |
(C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6 | |
MFCD00165986 | |
Polyoxyethylene sorbitan monolaurate | |
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO |
Spécification
Tween 20™ | |
Liquide | |
1.105 | |
1.105 | |
MFCD00165986 | |
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYNA-N | |
Dodécanoate d’éthyle 2-[2-[3,4-bis(2-hydroxyéthoxy)oxolane-2-yl]-2-(2-hydroxyéthoxy)éthoxy] | |
443314 |
9005-64-5 | |
>100°C | |
>110°C | |
(C2H4O)y(C2H4O)w(C2H4O)x(C2H4O)zC18H34O6 | |
Polyoxyethylene sorbitan monolaurate | |
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(OCCO)C1OCC(OCCO)C1OCCO | |
522.68 | |
Ultra pure |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 500-018-3
missing translation for 'rtecsNumber' : TR7400000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante