Learn More
Tween 20™, Ultrapure, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 gal.
Conditionnement:
Flacon en plastique
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tween 20™ |
Forme physique | Liquide |
Point d’ébullition | >100°C |
Quantité | 1 gal. |
Point d’éclair | >110°C (230°F) |
Conditionnement | Flacon en plastique |
Gravité spécifique | 1.105 |
Nom IUPAC | Dodécanoate de 2-{2-[3,4-bis(2-hydroxyéthoxy)oxolan-2-yl]-2-(2-hydroxyéthoxy)éthoxy}éthyle |
Qualité | Ultra pure |