Learn More
Polysorbate 20, Thermo Scientific Chemicals
20.60€ - 544.71€
Identifiants chimiques
CAS 9005-64-5
Formule moléculaire C26H50O10
Synonyme Monolaurate de polyoxyéthylène(20)sorbitan
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Quantité Type d’emballage Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Type d’emballage Prix Quantité et disponibilité  
10700941
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
233360050
5 ml Bouteille en verre
20.60€
5mL
10246910
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
233362500
250 ml Bouteille en verre
42.31€
250mL
10491081
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
233360010
1 L Bouteille en verre
70.35€
1L
10503874
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
233360051
5 L Bouteille en plastique
217.08€
5L
10698313
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
233360250
25 L Récipient en plastique
544.71€
25L
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
9005-64-5
C26H50O10
Monolaurate de polyoxyéthylène(20)sorbitan
Spécification
Polysorbate 20
Incolore à jaune
C26H50O10
Monolaurate de polyoxyéthylène(20)sorbitan
9005-64-5
1,135 g/ml
Solubilité dans l’eau : 100 g/l Autres solubilités : Alcool isopropylique 100 g/l, xylène, insoluble dans l’huile minérale, 10 g/l de propylène glycol
Liquide