Learn More
Polysorbate 20, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10698313
Click to view available options
Quantité:
5 ml
250 ml
1 L
5 L
25 L
Type d’emballage:
Bouteille en plastique
Bouteille en verre
Récipient en plastique
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 9005-64-5
Formule moléculaire C26H50O10
Synonyme Monolaurate de polyoxyéthylène(20)sorbitan
Spécification
Nom chimique ou matériau Polysorbate 20
Couleur Incolore à jaune
Densité 1,135 g/ml
Type d’emballage Récipient en plastique
Quantité 25 L
Solubilité Solubilité dans l’eau : 100 g/l Autres solubilités : Alcool isopropylique 100 g/l, xylène, insoluble dans l’huile minérale, 10 g/l de propylène glycol
Forme Liquide