Learn More
Acide tungstique, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
23.80€ - 234.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7783-03-1 |
---|---|
Formule moléculaire | H2O4W |
Poids moléculaire (g/mol) | 249.86 |
Numéro MDL | MFCD00011336 |
Clé InChI | CMPGARWFYBADJI-UHFFFAOYSA-L |
Nom IUPAC | dioxotungstendiol |
SMILES | O[W](O)(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10318300
|
Thermo Scientific Acros
207610050 |
5 g | Flacon en verre | ||||||
10134740
|
Thermo Scientific Acros
207611000 |
100 g | Flacon en plastique |
64.90€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10107423
|
Thermo Scientific Acros
207615000 |
500 g | Flacon en plastique |
234.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydationIdentifiants chimiques
7783-03-1 | |
249.86 | |
CMPGARWFYBADJI-UHFFFAOYSA-L | |
O[W](O)(=O)=O |
H2O4W | |
MFCD00011336 | |
dioxotungstendiol |
Spécification
Tungstic acid | |
Vert-jaune à jaune | |
99% min | |
H2WO4 | |
15, 9998 | |
CMPGARWFYBADJI-UHFFFAOYSA-L | |
dioxotungstendiol | |
249.86 | |
5.5 |
7783-03-1 | |
Poudre | |
H2O4W | |
MFCD00011336 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hf and alkalies | |
O[W](O)(=O)=O | |
249.86 | |
≥99% | |
5.5000g/mL |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-975-2
RUO – Research Use Only