Learn More
Acide tungstique, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10107423
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7783-03-1
Formule moléculaire H2O4W
Poids moléculaire (g/mol) 249.86
Numéro MDL MFCD00011336
Clé InChI CMPGARWFYBADJI-UHFFFAOYSA-L
Nom IUPAC dioxotungstendiol
SMILES O[W](O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tungstic acid
Couleur Vert-jaune à jaune
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 99% min
Formule linéaire H2WO4
Merck Index 15, 9998
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hf and alkalies
Poids de la formule 249.86
Pourcentage de pureté ≥99%
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 5.5
Densité 5.5000g/mL
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Tungstic acid