Learn More
Zirconium de tungstène, 99,7 % (métaux à l’exception du Hf), Hf <0,3 %, Thermo Scientific Chemicals
380.90€ - 1415.04€
Identifiants chimiques
CAS | 16853-74-0 |
---|---|
Numéro MDL | MFCD00168096 |
Synonyme | Zirconium tungstate; Zirconium tungsten oxide |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11304088
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041375.18 |
50 g |
380.90€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11314088
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041375.30 |
250 g |
1415.04€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Tungsten zirconium oxide is used as a super acid catalyst in the hydrocarbon isomerization process and esterification of waste acid oil.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
16853-74-0 | |
MFCD00168096 | |
Zirconium tungstate; Zirconium tungsten oxide |
Spécification
Tungsten zirconium oxide | |
Vert à blanc | |
(base de métaux à l’exclusion de Hf), Hf <0,3 % | |
Zirconium tungstate; Zirconium tungsten oxide | |
586.92 | |
Odorless |
16853-74-0 | |
Poudre | |
MFCD00168096 | |
Insoluble in water. | |
99.7% | |
5.10 g/mL |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 240-876-3
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante