Learn More
Zirconium de tungstène, 99,7 % (métaux à l’exception du Hf), Hf <0,3 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11304088
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Tungsten zirconium oxide is used as a super acid catalyst in the hydrocarbon isomerization process and esterification of waste acid oil.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16853-74-0
Numéro MDL MFCD00168096
Synonyme Zirconium tungstate; Zirconium tungsten oxide
Spécification
Nom chimique ou matériau Tungsten zirconium oxide
Couleur Vert à blanc
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Notes de pourcentage du dosage (base de métaux à l’exclusion de Hf), Hf <0,3 %
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 586.92
Pourcentage de pureté 99.7%
Odeur Odorless
Densité 5.10 g/mL