Learn More
Triéthoxyde de dichlorure de tungstène(V), 10 % p/v dans l’éthanol
65.00€ - 147.00€
Identifiants chimiques
CAS 45000-93-9
Formule moléculaire C6H18Cl2O3W
Poids moléculaire (g/mol) 392.947
Numéro MDL MFCD00210651
Clé InChI AQDCOTYKQNGVLX-UHFFFAOYSA-L
Synonyme tungsten v dichloride triethoxide w/v in ethanol
CID PubChem 86208842
Nom IUPAC chlorure éthanolate de tungstène
SMILES CCO.CCO.CCO.Cl[W]Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11343548
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
039171.AC
25 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11353548
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
039171.AE
100 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
45000-93-9
392.947
AQDCOTYKQNGVLX-UHFFFAOYSA-L
86208842
CCO.CCO.CCO.Cl[W]Cl
C6H18Cl2O3W
MFCD00210651
tungsten v dichloride triethoxide w/v in ethanol
chlorure éthanolate de tungstène
Spécification
Tungsten(V) dichloride triethoxide
Bleu
C6H18Cl2O3W
MFCD00210651
tungsten v dichloride triethoxide w/v in ethanol
CCO.CCO.CCO.Cl[W]Cl
392.947
389.94
Alcohol-like
45000-93-9
Liquide
WCl2(OC2H5)3
UN2924
AQDCOTYKQNGVLX-UHFFFAOYSA-L
chlorure éthanolate de tungstène
86208842
10% w/v in ethanol
Moisture sensitive
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H225-H314
Highly flammable liquid and vapor.
Causes severe skin burns and eye damage.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H225-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group: II; Proper Shipping Name: FLAMMABLE LIQUIDS, CORROSIVE, N.O.S.
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote