Learn More
Triéthoxyde de dichlorure de tungstène(V), 10 % p/v dans l’éthanol
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tungsten(V) dichloride triethoxide |
Couleur | Bleu |
Forme physique | Liquide |
Quantité | 25 mL |
Formule linéaire | WCl2(OC2H5)3 |
Numéro UN | UN2924 |
Poids de la formule | 389.94 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 10% w/v in ethanol |
Odeur | Alcohol-like |
Sensibilité | Moisture sensitive |