Learn More
Poudre de tungstène, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
sur devis - 18.90€
Identifiants chimiques
CAS | 7440-33-7 |
---|---|
Formule moléculaire | W |
Poids moléculaire (g/mol) | 183.84 |
Numéro MDL | MFCD00011461 |
Clé InChI | WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder |
CID PubChem | 23964 |
ChEBI | CHEBI:27998 |
Nom IUPAC | tungstène |
SMILES | [W] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11325888
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010402.09 |
10 g | N/A | ||||||
11315888
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010402.22 |
100 g | N/A | ||||||
11335888
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010402.36 |
500 g | N/A | ||||||
11305888
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010402.A3 |
2 kg | N/A | ||||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
7440-33-7 | |
183.84 | |
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N | |
23964 | |
tungstène |
W | |
MFCD00011461 | |
wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder | |
CHEBI:27998 | |
[W] |
Spécification
Tungsten | |
7440-33-7 | |
99.9% (Metals basis) | |
MFCD00011461 | |
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N | |
tungstène | |
23964 | |
Powder |
Gray | |
Light Gray powder | |
W | |
wolfram, ion, va, tungsten, elemental, wolframium, unii-v9306cxo6g, 4+ ion, tungsten, soluble compounds, tungsten, insoluble compounds, powder | |
[W] | |
183.84 | |
CHEBI:27998 |
Sécurité et traitement
H228: Flammable solid.
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 4.1, Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-143-9
RUO – Research Use Only