Learn More
Poudre de tungstène, 99,9 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
2 kg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Tungsten |
Couleur | Gris |
Aspect | Light Gray powder |
Densité | 19.3g/cm3 |
Plage de pourcentage du dosage | 99.9% (Metals basis) |
Quantité | 500 g |
Dimensions de la maille | -100 Mesh |
Forme | Poudre |