Learn More
Séléniure de tungstène(IV), 99,8 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
116.00€ - 418.00€
Identifiants chimiques
CAS | 12067-46-8 |
---|---|
Formule moléculaire | Se2W |
Poids moléculaire (g/mol) | 341.782 |
Numéro MDL | MFCD00049703 |
Clé InChI | ROUIDRHELGULJS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tungsten selenide, tungsten diselenide, tungsten selenide wse2, tungsten iv selenide, bis selanylidene tungsten, diselanylidenetungsten, tungsten diselenide, crystal |
CID PubChem | 82910 |
Nom IUPAC | Bis(sélanylidène)tungstène |
SMILES | [Se]=[W]=[Se] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11342178
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013084.09 |
10 g |
116.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11352178
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013084.18 |
50 g |
418.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Tungsten(IV) selenide is used as an important compound in electrochemical solar cells. It acts as a stable semiconductor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
12067-46-8 | |
341.782 | |
ROUIDRHELGULJS-UHFFFAOYSA-N | |
82910 | |
[Se]=[W]=[Se] |
Se2W | |
MFCD00049703 | |
tungsten selenide, tungsten diselenide, tungsten selenide wse2, tungsten iv selenide, bis selanylidene tungsten, diselanylidenetungsten, tungsten diselenide, crystal | |
Bis(sélanylidène)tungstène |
Spécification
Tungsten(IV) Selenide | |
Poudre, 10 μm | |
Se2W | |
tungsten selenide, tungsten diselenide, tungsten selenide wse2, tungsten iv selenide, bis selanylidene tungsten, diselanylidenetungsten, tungsten diselenide, crystal | |
ROUIDRHELGULJS-UHFFFAOYSA-N | |
Bis(sélanylidène)tungstène | |
82910 | |
9.32 |
12067-46-8 | |
99.8%, metal basis | |
MFCD00049703 | |
Insoluble in water. | |
[Se]=[W]=[Se] | |
341.782 | |
341.77 |
Sécurité et traitement
Ne pas manger, boire ou fumer lors de l’utilisationEn cas d’accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (et lui montrer l’étiquette si possible).Éliminer ce produit et/ou son récipient comme un déchet dangereux.Éviter le rejet dans l’environnement.
P260-P264b-P270-P271-P301+P310-P304+P340-P311-P314-P330-P501c
H301+H331-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :9 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 235-078-7
missing translation for 'rtecsNumber' : YO7714000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only