Learn More
Séléniure de tungstène(IV), 99,8 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11342178
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Tungsten(IV) selenide is used as an important compound in electrochemical solar cells. It acts as a stable semiconductor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12067-46-8
Formule moléculaire Se2W
Poids moléculaire (g/mol) 341.782
Numéro MDL MFCD00049703
Clé InChI ROUIDRHELGULJS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tungsten selenide, tungsten diselenide, tungsten selenide wse2, tungsten iv selenide, bis selanylidene tungsten, diselanylidenetungsten, tungsten diselenide, crystal
CID PubChem 82910
Nom IUPAC Bis(sélanylidène)tungstène
SMILES [Se]=[W]=[Se]
Spécification
Nom chimique ou matériau Tungsten(IV) Selenide
Forme physique Poudre, 10 μm
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 99.8%, metal basis
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 341.77
Densité 9.32