Learn More
Gilson™ Tubulure en PVC pour tête de pompe HF2
À utiliser avec la tête de pompe HF2
91.40€ - 115.00€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Matériau | PVC |
Longueur totale (métrique) | 300 cm |
Perméabilité aux gaz | Faible |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Débit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) interne | Débit | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10422222
|
Gilson™
F117970 |
4 mm | 128°ml/min |
91.40€
3m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10246022
|
Gilson™
F117982 |
8 mm | 340°ml/min |
115.00€
3m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10615313
|
Gilson™
F117981 |
6 mm | 218°ml/min |
105.00€
3m |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- PVC
Spécification
Autoclavable | |
PVC | |
300 cm | |
Faible |