Learn More
Gilson™ Tubulure en PVC pour tête de pompe HF2
À utiliser avec la tête de pompe HF2
Marque: Gilson™ F117982
92.49 EUR valable jusqu'au 2024-11-30
Utilisez le code promo "21681" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Dans le cadre de nos gammes MINIPULS™ 3 et Evolution de pompes péristaltiques, Gilson offre une variété de tubulures de différents matériaux, tailles de diamètre intérieur et longueurs.
Choix des matériaux
- Tubulure en silicone (Versilic™) : est biologiquement neutre et n’inhibe pas la culture cellulaire tout en répondant aux exigences de la pharmacopée européenne, aux tests biologiques de l’USP classe VI et aux exigences de biocompatibilité de la norme ISO 10993.
- Tubulure ISOVERSINIC™ : montre une excellente résistance aux acides forts, aux agents oxydants et aux solvants aromatiques et chlorés.
- Tubulure PharMed™ : conforme aux exigences de la pharmacopée européenne, aux tests biologiques de l’USP classe VI et aux exigences de biocompatibilité de la norme ISO 10993.
- Tubulure en PVC (Tygon™) : supporte quasiment tous les produits chimiques inorganiques présents dans un laboratoire et peut être utilisé dans les environnements corrosifs.
Spécification
Tubulure d’extension | |
8 mm | |
11 mm | |
Pour têtes de pompe HF2 | |
1 unité | |
Faible | |
94°C |
Autoclavable | |
PVC | |
300 cm | |
Usage général | |
340°ml/min | |
Transparent |