Learn More
Buerkle™ Embouts de tube avec écrou borgne
Embout de tuyau avec écrou borgne et filetage interne.
3.50€ - 4.55€
Spécification
Certifications/Conformité | Denrées alimentaires de l’UE |
---|---|
Autoclavable | Autoclavable |
Matériau | Polypropylène |
Comprend | Cap nut |
Matériau (joint) | EPDM |
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Largeur (métrique) | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10696751
|
Buerkle™
8546-0012 |
9 mm | 13 mm nozzle |
3.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10606761
|
Buerkle™
8546-0034 |
10 mm | 16 mm nozzle |
3.50€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10529603
|
Buerkle™
8546-3420 |
13 mm | Buse de 20 mm |
4.55€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10095050
|
Buerkle™
8546-0100 |
20 mm | 25 mm nozzle |
4.02€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- En PP
- Joint d’EPDM
Spécification
Denrées alimentaires de l’UE | |
Polypropylène | |
EPDM |
Autoclavable | |
Cap nut | |
Buse de tube |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Buerkle™ Embouts de tube avec écrou borgne